Learn More
3M™ Peltor™ Short Peak Faceshield
Artikelnummer. 16306808
Click to view available options
Color: Clear
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Polycarbonate visor with impact and scratch resistant properties is approved for protection against short circuit electric arc, molten metals, and hot solids.
  • Clear polycarbonate visor
  • Thickness: 1.2 mm
  • Temperature range: -40 to 100°C
  • Face shields are designed to fit 3M™ Hard Hats
  • The visor meets the Grade F requirement for low energy impact protective shields
  • Marking Class 3-1.2 8 9 1F