Learn More
3M™ PELTOR™ Ersatz-Aufhängungen G2C
3M™ PELTOR™ Ersatz-Aufhängungen G2C ist eine Ersatz-Pinlock-Aufhängung mit Kunststoff-Schweißband für alle 3M™ Schutzhelme.
Marke:  3M™ 7100002034
146.01 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15770018
  • 206.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatz-Pinlock-Aufhängegestell mit Kunststoff-Schweißband
  • Pinlock-Einstellsystem für die einfache und sichere Größenanpassung für Kopfgrößen von 54 bis 62 cm
  • Rastet einfach ein, um den Komfort und die einfache Einstellbarkeit des Originalsystems zu gewährleisten
  • 3M™ bietet zuverlässige Produkte für Kopf- und Gesichtsschutz, die regulierte Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllen
  • Geeignet für den Einsatz mit allen 3M™ Schutzhelmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
54 bis 62 cm