Learn More
3M™ PELTOR™ wiederaufladbarer NiMH-Akku-Pack ACK03
3M™ PELTOR™ wiederaufladbarer NiMH-Akku-Pack ACK03 zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Alert, LiteCom, WS™, Tactical XP, FM Radio und Radio XP-Headsets.
Marke:  3M™ 7100064601
24.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15790078
  • 38.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wiederaufladbarer NiMH-Akku-Pack, 1700 mAh
  • Zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Alert, LiteCom, WS™, Tactical XP, FM-Radio und Radio XP Headsets
  • PELTOR™ FR03 Ladegerät ist separat erhältlich
  • 1700 mAh
  • Ladezeit 5-6 Stunden
  • NiMH-Akku
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Batteriesatz
M™ PELTOR™ Alert, LiteCom, WS™, Tactical XP, FM-Radio und Radio XP Headsets.