Learn More
3M™ PELTOR™ wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku-Pack
3M™ PELTOR™ Li-Ionen-Akku-Pack zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets.
Marke:  3M™ 7100075380
107.71 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15740088
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku-Pack
  • Batteriekapazität 3,7 V, 1350 mAh, 5 Wh
  • Zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets
  • Ladezeit 4 Stunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Batteriesatz