Learn More
3M™ PELTOR™ MultiVisor™ Gesichtsmaske V4D
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
- Klarsichtvisier aus Acetat
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Gesichtsmasken sind für den Einsatz mit 3M Schutzhelmen vorgesehen
- Das Visier erfüllt die Anforderungen an Schutzschirme gegen geringe Energieeinwirkung
- Visier der optischen Klasse 2, geringe Energieeinwirkung, F
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Gesichtsschutz |