Learn More
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit
Das 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Schalldämpferpolster, die leicht in wenigen Schritten ausgetauscht werden können.
Marke: 3M™ 7000108177
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Satz enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Schalldämpferpolster, die leicht in wenigen Schritten ausgetauscht werden können
- Verlängert die Lebensdauer von Gehörschutz
- Gewährleistet gute Funktionsweise und Hygiene
- Tragen Sie keinen unbequemen Gehörschutz
- Packung enthält 2 x Schaumstoffeinsätze und 2 Dichtungsringe
Spezifikation
Hygiene-Kit | |
Bull's Eye™ II Kapselgehörschutz | |
Schaumstoffeinsätze und Dichtungsringe |