Learn More
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, 26 dB, grün, Nackenbügel, X1B
Die 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer sind unsere leichten Gehörschützer mit bequemen, weichen Dämmkissen.
Marke: 3M™ 7100123139
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen niedrige bis mäßige Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschutz.
- Das elektrisch isolierte Design mit Doppelkopfbügel reduziert den Wärmestau auf dem Kopf, und der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet.
- Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten.
- Die 3M PELTOR X1 Kapselgehörschützer reduzieren Lärm um bis zu 27 dB und sind grün farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X Serie ganz einfach wird.
- Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
- Auch mit Helmbefestigung oder Nackenbügel erhältlich.
Spezifikation
22 dB | |
Reusable | |
Black | |
Nackenband | |
No |
Uncorded | |
No | |
No | |
No |