Learn More
3M™ Peltor™ 28 dB Ohrenschützer
Click to view available options
Modell:
H31P3A 300
H31P3B 300
H31P3BB 300
H31P3E 300
H31P3E 300-GB
H31P3E 300-GU
H31P3K 300-GU
H31P3K-300
H31P3K-300-GU
Beschreibung
- Schlanker Gehörschutz, ideal für den Einsatz in der Forstwirtschaft, in Sägewerken und in der Industrie
- Die Ohrmuschel hat eine Aussparung an der Oberseite, wodurch sie sich besser an Schutzhelme anpasst
- Breite, komfortable Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, was optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei längeren Einsatzzeiten bietet
- Die Drehpunkte der Ohrmuscheln lassen sich für optimalen Komfort und optimale Effizienz neigen
- Verschiedene Helmbefestigungen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Orange |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forstwirtschaft, Sägewerke, Industrie |
Modell | H31P3E 300 |
Rauschunterdrückung (NRR) | 28 dB |
Produkttyp | Helmbefestigter Gehörschutz |
dielektrisch | Nein |