Learn More
3M™ PELTOR™ 27dB Orange Ohrenschützer
Click to view available options
Modell:
Kopfband
Nackenband
Beschreibung
- Schlanker Gehörschutz, ideal für den Einsatz in der Forstwirtschaft, in Sägewerken und in der Industrie
- Die Ohrmuschel hat eine Aussparung an der Oberseite, wodurch sie sich besser an Schutzhelme anpasst
- Breite, komfortable Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, was optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei längeren Einsatzzeiten bietet
- Die Drehpunkte der Ohrmuscheln lassen sich für optimalen Komfort und optimale Effizienz neigen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Orange |
Enthält | Konstanter Druck, mit Flüssigkeit gefüllte Dichtringe |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Kopfgurtmaterial | Edelstahl |
Rauschunterdrückung (NRR) | 27 dB |
Produkttyp | Kapselgehörschutz |
dielektrisch | Nein |
Modell | Kopfband |