Learn More
Gilson™ PEEKsil™ Hochdruckschläuche
Marke: Gilson™ 02010-17
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Hochdruckschläuche | |
Orange | |
± 0,0008 in. (0,02032 mm) | |
PEEKsil ist mechanisch robust und besitzt ideale Eigenschaften für die Abdichtung mit Metall- oder Polymer-Anschlüssen | |
5 cm | |
10.000 psi | |
100 °C |
Autoklavierbar | |
0 bis 14 | |
Ethylenoxid, thermisch | |
794 µm | |
PEEKsil | |
-51 °C |