Learn More
Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschlauch
Erzielen Sie mit den äußerst inerten Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschläuchen ausgezeichnete chemische Kompatibilität und sehr geringe Verschleppung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60182-507
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10016654
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit den äußerst inerten Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschläuchen ausgezeichnete chemische Kompatibilität und sehr geringe Verschleppung zur Verbesserung der Flüssigchromatographie (Liquid Cchromatography, LC). Diese bestehen aus Quarzglas-Präzisionsschläuchen mit PEEK-Beschichtung und 1/16 in. Außendurchmesser PEEK ist gegen hohe Drücke widerstandsfähig. PEEKsil Schläuche eignen sich ideal für Kapillar-HPLC- und LC-Massenspektrometrie (MS). Die sehr glatte Innenfläche sorgt für ausgezeichnete Durchflusseigenschaften und sehr geringe Verschleppung. Sie ist mit den meisten organischen Lösungsmitteln kompatibel und in den meisten Standard-Chromatographiesystemen anwendbar.
Empfohlene Anwendung
  • Die Schläuche sind steif; nicht empfohlen für Anwendungen, in denen das Verbiegen der Schläuche erforderlich ist
  • Verwenden Sie nur die zugeschnittenen Längen; ein Schneiden der Schläuche nach dem Erhalt kann zu Schäden daran führen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC, LC/MS
0,007 in. Innendurchmesser; 20 cm Länge
0,007 in.
0,18 mm
7,874 in.
PEEK, Silika
Kapillarschlauch
HPLC, LC/MS
1/16 in.
1,588 mm
20 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschlauch > 0,007 in. Innendurchmesser; 20 cm Länge