Learn More
Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse
Gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruck-Anschlüsse mit biokompatiblen Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse.
Marke: Thermo Scientific™ P-742
54.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruck-Anschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse. Das Material ist für eine Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
- Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
- Biokompatibel
Spezifikation
Verbindungsstück | |
PEEK-Union; 0.070 μl Hubvolumen | |
Schläuche |
0,01 in. | |
7.87 mm | |
23,37 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.