Learn More
Cytiva PEEK Verbindungsstück
Verbindungsleitungen unterschiedlicher Größe. Cytiva Life Sciences™ PEEK Unions sind ein wichtiges Zubehör für verschiedenste wissenschaftliche Anwendungen.
Marke:  Cytiva 28954326
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12465610
  • 157.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Packungsgröße 5
  • Die Stecker sind schwarz, wenn sie gesondert bestellt werden.
  • Aus Polyetheretherketon (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück
1/16 Stecker
PEEK
0.5 mm