Learn More
Cytiva PEEK Verbindungsstück
Verbindungsleitungen unterschiedlicher Größe. Cytiva Life Sciences™ PEEK Unions sind ein wichtiges Zubehör für verschiedenste wissenschaftliche Anwendungen.
Marke: Cytiva 18385801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Packungsgröße 5
- Die Stecker sind schwarz, wenn sie gesondert bestellt werden.
- Aus Polyetheretherketon (PEEK)
Spezifikation
Verbindungsstück | |
M6, Innen, auf 1/16 Zoll, Außen | |
PEEK |