missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 360μ m Innendurchmesser, 50 ft

Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser

Marke:  Trajan Scientific and Medical 1304005005-50F

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15791059

  • 326.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation

Spezifikation

Grün
125 μm (0.005 Zoll)
50 ft.
2,000 psi (138 bar)
2 bis 14
360 μm
PEEK
100 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Nur für Forschungszwecke