Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/8 Zoll Außendurchmesser, 10 Fuß
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
94.20 CHF
Spezifikation
Farbe Naturfarben
pH-Bereich 2 bis 14
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 Zoll
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 ft.
Material PEEK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15781039
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1303062000-10F
Naturfarben 0,062 in.
94.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15721049
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1303080000-10F
Naturfarben 0.080 Zoll
94.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
1/8 Zoll
PEEK
2 bis 14
10 ft.
100 °C
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke