Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/32 Zoll Außendurchmesser, 100 Fuß
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
425.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
---|---|
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
Material | PEEK |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16622552
|
Trajan Scientific and Medical
1301002500-100F |
Naturfarben | 0,0025 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16662552
|
Trajan Scientific and Medical
1301004006-100F |
Schwarz | 0,004 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15770979
|
Trajan Scientific and Medical
1301005001-100F |
Rot | 0,005 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15710989
|
Trajan Scientific and Medical
1301007002-100F |
Gelb | 0,007 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15750989
|
Trajan Scientific and Medical
1301010003-100F |
Blau | 0,010 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15790989
|
Trajan Scientific and Medical
1301015008-100F |
Grau | 0,015 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16602562
|
Trajan Scientific and Medical
1301015000-100F |
Naturfarben | 0,015 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15730999
|
Trajan Scientific and Medical
1301020004-100F |
Orange | 0,020 in. |
425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
1/32 in. | |
100 ft. | |
PEEK | |
100 °C |
Nur für Forschungszwecke