Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/16 Zoll Außendurchmesser, 5 Fuß
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
21.25 CHF - 31.50 CHF
Spezifikation
pH-Bereich 2 bis 14
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft.
Material PEEK
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16672562
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302002500-5F
Naturfarben 0,0025 in.
26.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15701009
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302004006-5F
Schwarz 0,004 in.
30.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15741009
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302005001-5F
Rot 0,005 in.
30.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15781009
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302007002-5F
Gelb 0,007 in.
30.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15721019
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302010003-5F
Blau 0,010 in.
21.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15761019
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302013004-5F
Orange 0,013 in.
21.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15701029
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302015008-5F
Grau 0,015 in.
28.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16612572
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302015000-5F
Naturfarben 0,015 in.
31.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15741029
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302020004-5F
Orange 0,020 in.
21.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15721039
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302030005-5F
Grün 0,030 in.
21.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15781029
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302030001-5F
Rot 0,030 in.
21.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15761039
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302040000-5F
Naturfarben 0,040 in.
21.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spécification
Spécification
2 bis 14
5 ft.
100 °C
1/16 in.
PEEK
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis