Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/16 Zoll Außendurchmesser, 100 Fuß
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
255.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
pH-Bereich | 2 bis 14 |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
Material | PEEK |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16642562
|
Trajan Scientific and Medical
1302002500-100F |
Naturfarben | 0,0025 in. |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15770999
|
Trajan Scientific and Medical
1302004006-100F |
Schwarz | 0,004 in. |
358.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15711009
|
Trajan Scientific and Medical
1302005001-100F |
Rot | 0,005 in. |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15751009
|
Trajan Scientific and Medical
1302007002-100F |
Gelb | 0,007 in. |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15791009
|
Trajan Scientific and Medical
1302010003-100F |
Blau | 0,010 in. |
259.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15731019
|
Trajan Scientific and Medical
1302013004-100F |
Orange | 0,013 in. |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15771019
|
Trajan Scientific and Medical
1302015008-100F |
Grau | 0,015 in. |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16682562
|
Trajan Scientific and Medical
1302015000-100F |
Naturfarben | 0,015 in. |
344.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15711029
|
Trajan Scientific and Medical
1302020004-100F |
Orange | 0,020 in. |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15791029
|
Trajan Scientific and Medical
1302030005-100F |
Grün | 0,030 in. |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15751029
|
Trajan Scientific and Medical
1302030001-100F |
Rot | 0,030 in. |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15731039
|
Trajan Scientific and Medical
1302040000-100F |
Naturfarben | 0,040 in. |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
2 bis 14 | |
100 ft. | |
100 °C |
1/16 in. | |
PEEK |
Nur für Forschungszwecke