Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/16 Zoll Außendurchmesser, 10 Fuß
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
39.50 CHF - 55.15 CHF
Spezifikation
pH-Bereich 2 bis 14
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 ft.
Material PEEK
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16652562
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302002500-10F
Naturfarben 0,0025 in.
54.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15780999
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302004006-10F
Schwarz 0,004 in.
54.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15721009
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302005001-10F
Rot 0,005 in.
54.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15761009
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302007002-10F
Gelb 0,007 in.
55.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15701019
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302010003-10F
Blau 0,010 in.
39.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15741019
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302013004-10F
Orange 0,013 in.
39.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15781019
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302015008-10F
Grau 0,015 in.
39.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16692562
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302015000-10F
Naturfarben 0,015 in.
52.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15721029
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302020004-10F
Orange 0,020 in.
39.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15701039
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302030005-10F
Grün 0,030 in.
39.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15761029
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302030001-10F
Rot 0,030 in.
39.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15741039
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical
1302040000-10F
Naturfarben 0,040 in.
39.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 14
10 ft.
100 °C
1/16 in.
PEEK
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke