Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Kapillarschlauch
Verwenden Sie diese Probenschleifen für Ihre Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 37007-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10594665
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen für Ihre Rheodyne HPLC-Probeninjektoren. Aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK erhältlich.
  • Umfassende chemische Kompatibilität
  • Biokompatibel
  • Kann leicht auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
  • Für eine Vielzahl von HPLC-Anwendungen geeignet
  • Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rheodyne HPLC-Probeninjektoren
0,007 Zoll Innendurchmesser; 30 cm Länge; gelb
0.18 mm
30 cm
Kapillarschlauch
0,007 in.
11,811 in.
PEEK
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.