Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Kapillarschlauch
Verwenden Sie diese Probenschleifen für Ihre Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren.
Marke: Thermo Scientific™ 37003-20
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen für Ihre Rheodyne HPLC-Probeninjektoren. Aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK erhältlich.
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biokompatibel
- Kann leicht auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
- Für eine Vielzahl von HPLC-Anwendungen geeignet
- Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
Spezifikation
Rheodyne HPLC-Probeninjektoren | |
0,003 Zoll Innendurchmesser; Länge 20 cm; natur | |
0.076 mm | |
20 cm |
Kapillarschlauch | |
0,003 in. | |
7,874 in. | |
PEEK |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.