Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Kapillarschlauch
Verwenden Sie diese Probenschleifen für Ihre Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren.
Marke: Thermo Scientific™ 37010-10
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen für Ihre Rheodyne HPLC-Probeninjektoren. Aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK erhältlich.
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biokompatibel
- Kann leicht auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
- Für eine Vielzahl von HPLC-Anwendungen geeignet
- Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
Spezifikation
Rheodyne HPLC-Probeninjektoren | |
0,010 in. Innendurchmesser; 10 cm Länge; Blauµ | |
0,010 in. | |
3,937 in. | |
PEEK |
Kapillarschlauch | |
HPLC | |
0,25 mm | |
10 cm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.