Learn More
Hughes Offene Augen-/Gesichtsspülung auf einem Sockel
Offene Edelstahlschüssel, auf einem Sockel montierte Augen-/Gesichtsspülung mit zwei Sprühdüsen, die durch Staubschutzabdeckungen geschützt sind, die sich nach der Aktivierung über die Druckplatte abheben.
Marke: Hughes HEWP0085SS
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Offene Edelstahlschüssel, auf einem Sockel montierte Augen-/Gesichtsspülung mit zwei Sprühdüsen, die durch Staubschutzabdeckungen geschützt sind, die sich nach der Aktivierung über die Druckplatte abheben
- Das Durchflussregelventil gewährleistet einen optimalen Wasserfluss
- Die Augenwaschdiffusoren sind mit feinen Netzkörben und individuellen Durchflussreglern ausgestattet, die einen sanften Strom von belüftetem Wasser mit 12 Litern pro Minute gemäß ANSI-Standard ermöglichen
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, kann aber auch im Freien eingesetzt werden, wenn kein Überhitzungs- oder Gefrierrisiko besteht
Spezifikation
35 cm | |
Sockel | |
38 cm |
Edelstahl | |
Notfalldusche |