Learn More
Hughes Geschlossene Augen-/Gesichtsspülung auf einem Sockel
Auf einem Sockel montierte Augen-/Gesichtsspülung.
Marke:  Hughes HEWP0045GS
Artikelnummer. 17722338
  • 1125.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auf einem Sockel montierte Augen-/Gesichtsspülung
  • Dieses ANSI-konforme Modell verfügt über einen integrierten Deckel zum Schutz der Schüssel und der Diffusoren vor Staub und Schmutz
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Anwendung mit belüfteten Diffusoren mit hoher Durchflussrate für verbessertes Spülen
Spezifikation
Spezifikation
46 cm
Sockel
32 cm
Edelstahl
Notfalldusche