Learn More
3M™ Schnelles Kit für Pecannussproteine L25PEC
Vorgesehen für das Screening auf Pecannussproteine in Endspülwasser bei ortsgebundener Reinigung (CIP), auf Tupfern für Umweltproben, in Lebensmittelzutaten und verarbeiteten Lebensmitteln.
Marke: 3M™ 7100151357
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergebnisse sind 11 ± 1 Minute nach der Anwendung der Probe sichtbar.
- Schnelle, qualitative immunchromatographische laterale Durchflussmesserkartuschen für den Nachweis allergener Lebensmittelproteine.
- Entwickelt für den Nachweis von Allergenproteinen in verarbeiteten und unverarbeiteten Produkten.
- Der Test eignet sich für Umwelttupfer, CIP-Spülwasser und Lebensmittelproben.
Spezifikation
Mikrobiologische Medien | |
Allergen | |
25/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.