Learn More
Sartorius PE-Seperatorgaze
PE Seperatorgaze ist Agar-Medium für die Koloniezählung mittels Membranfiltrationsmethode oder durch direkte Inkubation.
Marke:  Sartorius 13420--58------K
Artikelnummer. 15922480
  • 103.54 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zeit- und kostensparend
  • Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
  • Gleichbleibende Qualität
  • Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar.
  • Die Medien sind in zwei Formaten erhältlich.
  • Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden.
  • Der Inhalt eines Röhrchens ist ausreichend für zwei 90 oder drei 60 mm-Petrischalen.
  • Agarmedien in Flaschen sind die kostengünstige Alternative zum Gießen von Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
Unsteril
Glas-Mikrofaserfilter mit Bindemittel
58 mm
Glasfaser
50 Packungen
2,3 in.
Zertifizierte Qualität