Learn More
asecos™ Vorsatzbehälter PE
Für IBC Stationen; 15479, 15480, 38647-50
Marke: asecos™ 40056
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- stabile, höhenverstellbare Konstruktion aus PE
- Behälter-Einstellmaß B x T x H (mm): 350 x 400 x 500
- Abmessungen B x T (mm): 605 x 785
Spezifikation
Polyethylen | |
23.82 in. | |
23.82 in. | |
30.91 in. | |
30.86 lb. |
IBC Containment Unit | |
605.00 mm | |
605.00 mm | |
785.00 mm | |
14 kg |