Learn More
asecos™ IBC-Station PE
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 15479
Artikelnummer. 17806526
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
  • Ideal zum Abstellen von 1.000-Liter-Behältern oder kleineren Gebinden
  • Traglast 2.000 kg je Stellplatz je nach Eigengewicht des IBC
  • Geeignet für Flussigkeiten mit einem maximal spezifischen Gewicht von 1.800 kg/m3
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
2260.00 mm
2260.00 mm
720.00 mm
1430.00 mm
95 kg
264.2 gal.
Polyethylen
88.98 in.
88.98 in.
28.35 in.
56.30 in.
209.44 lb.