Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich ohne Stellebene
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
1740.00 CHF - 3375.00 CHF
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264.2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 L
Material Polyethylen
Typ IBC Spill Pallet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17896456
Unterlagen ansehen
asecos™
24155
1280.00 mm
1740.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17886496
Unterlagen ansehen
asecos™
24158
2460.00 mm
2395.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17846496
Unterlagen ansehen
asecos™
38509
3640.00 mm
3375.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
264.2 gal.
Polyethylen