Learn More
asecos™ Lagerebene Gitterrost PE
Zusätzliche Lagerebene
194.00 CHF - 279.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Typ | Storage Level |
Tiefe (angloamerikanisch) | 23.62 in. |
Tiefe (metrisch) | 600.00 mm |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17846366
|
asecos™
27883 |
11 kg |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17856336
|
asecos™
27881 |
15 kg |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17856586
|
asecos™
27882 |
21 kg |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Spezifikation
Polyethylen | |
Storage Level | |
23.62 in. | |
600.00 mm |