Learn More
Thermo Scientific™ Human PDGFRB (PDGFR beta), His Tag Recombinant Protein
Human PDGFRB (PDGFR beta), His Tag Recombinant Protein
850.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002600 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 66.3 kDa |
Gen-Alias | PDGFRB (PDGFR β) |
Kinase-Familie | PDGFR Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
11589286
|
Thermo Scientific™
P3082 |
10μg | 10μg |
850.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10114472
|
Thermo Scientific™
PV3591 |
1 mg | 1 mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
PDGFRB is a receptor tyrosine kinase and has been implicated in atherogenesis and in cell transformation by the SIS oncogene.Spezifikation
NP_002600 | |
66.3 kDa | |
PDGFR Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 20mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
PDGFRB (PDGFR β) | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic | |
Signal Transduction |