Learn More
Invitrogen™ PDGFRA [T674I] Recombinant Human Protein
PDGFRA T674I is a Gleevec resistant form of PDGFRA.
842.00 CHF - 19600.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006197, T674T |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 89.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563577
|
Invitrogen™
PV3847 |
10μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15498573
|
Invitrogen™
PR7385B |
100μg |
4170.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10494193
|
Invitrogen™
PV4118 |
1mg |
19600.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family.
Spezifikation
NP_006197, T674T | |
89.8kDa | |
RUO - research use only | |
PDGFR Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
PDGFRA T674I, PDGFR alpha | |
Human | |
GST Tag |