Learn More
Cytiva PD SpinTrap™ G-25 Entsalzungssäulen
Nutzen Sie diese für die schnelle Aufreinigung in kleinem Maßstab von Proteinen und anderen großen Biomolekülen (>5000 Mr). Cytiva Life Sciences™ PD SpinTrap™ G-25 Entsalzungssäulen ermöglichen die Entsalzung von mehreren Proben zur gleichen Zeit.
Marke: Cytiva 28-9180-04
345.80 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.18450kg
Beschreibung
- Hohe Ausbeute (70 bis 90 %, abhängig vom Biomolekül) bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie etwa Entsalzung, Pufferaustausch und Entfernen von niedermolekularen Verbindungen
- Hohe Entsalzungskapazität (> 85 %), vorgepackt mit 500 μl Sephadex™ G-25 Medium
- Reproduzierbare, parallele Aufreinigung von Proteinproben mit hohem Durchsatz
- Probenvorbereitung im Bereich von 100 bis 180 μl ohne Probenverdünnung
- Für Standard-Mikrozentrifugen geeignet
Spezifikation
Anwendungsgebiete wie Entsalzung, Pufferaustausch und Entfernung von Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht | |
≈600 μl | |
50/Packung |