Learn More
PCRmax Alpha Cycler 1 PCR-Maschine
PCRmax Alpha Cycler 1 Thermocycler sind kompakte Einsteiger-PCR-Geräte mit vielen Funktionen. Die Alpha Cycler Software bietet Funktionalität wie den Zugriff auf kürzlich verwendete Programme, sodass der Anwender schnell auf die gängigsten Protokolle zugreifen kann. Individuelle Anmeldedaten gewährleisten den Schutz der Protokolle. Die nach jedem Durchlauf abrufbaren Temperaturprotokolle ermöglichen die Überwachung des Systemzustands.
Marke:  PCRmax 93945-00
3748.62 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21879" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15539952
  • 8705.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften
  • Großer und empfindlicher HD-Touchscreen
  • Aktive Probenkühlung - für schärfere Amplifikationen sowie minimale, nichtspezifische Amplifikationen
  • Programmassistent - ermöglicht das Erstellen eines spezifischen Protokolls für Primer-Sequenz, Vorlagenquelle und Amplicon-Länge in Sekunden
  • Alpha-Nachverfolgungsanwendung und QRR-Berichterstattung – Rückverfolgen Sie den Fortschritt jeder PCR-Ausführung und den Zustand des Systems aus der Ferne
  • Gradientenfähig -ermöglicht eine vereinfachte Temperaturoptimierung, unabhängig vom gewählten Block
  • 96-/384-Well Formate- Flexibilität für alle Größenordnungen und Anwenderbedürfnisses
  • USB-Konnektivität und -Anmeldung- Melden Sie sich im System an, wobei die Einheit Ihre Standardeinstellungen lädt, sobald Sie einfach Ihr USB-Laufwerk anschließen
  • 7 In. Android-Tablet mit App- Hohe Geschwindigkeit durch Quadcore-Prozessor und hervorragende Konnektivität durch empfindliches Ansprechverhalten selbst bei der Bedienung mit Handschuhen
  • Block-Optionen:96- oder 384-Well Format
  • Max. Gradientenbereichbis zu 29 °C
Spezifikationen
  • Maximale Erhitzungsrate: 3.4 °C pro Sekunde
  • Blocktemperaturbereich: 10 bis 100 °C (4 °C Höchstwert)
  • Blockuniformität bei 55 °C: ± 0.3 °C
  • Temperaturgenauigkeit bei 55 °C: ± 0.25 °C
  • Gradient: Ja (bei allen Formaten)
  • Minimaler Gradient: 1 °C
  • Maximale Anzahl gespeicherter Programme: 1000
  • Maximale Lüfterlautstärke: 50 bis 55 dB
  • Typ: 8 Peltier-Elemente pro Block
  • Einstellbare Temperatur für beheizten Deckel: 35 bis 115 °C oder Aus
  • Erhitzter Deckeldruck: Anpassbar
  • Programm-Interface: HD Android-Tablet
  • Datentransfer: USB-Anschluss
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall: Ja
  • Spannung: 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz
  • Leistung: 450 w
  • Erforderliche Elektrizität bei einem standardmäßigen zweistufigen 30-Zyklen-Programm: 0.3 kW/h
  • Abmessungen (L x B x H): 43 x 26 x 20 cm
  • Gewicht: 11.8 kg
Anwendungen
PCR, Klonen, Thermocycling, NGS, Sequenzierung