Learn More
Brady™ PCR Tube Label for BBP33/i3300/i5300 Printers
The B-492 PCR tube label contains 8 smaller, perforated labels in a single label strip that can be applied on 8 PCR tubes in a rack. It can easily be torn into separate labels thanks to the perforations.
Marke:  Brady™ 307018
Artikelnummer. 30041450
  • 192.00 CHF / 1500 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
For forations.
Spezifikation
Spezifikation
Permanent Acrylic
Matte
Polyester (B-492)
Labels
9.50 mm (W) x 6.35 mm (H)
9.50 mm
White
Roll
Thermal Transfer
Non-sterile
6.35 mm
9.50 mm