Learn More
Applied Biosystems™ PCR Product Pre-Sequencing Kit
Das PCR Produkt Vorsequenzierungskit nutzt eine neuartige, enzymatische Reinigungsmethode zur Vorbehandlung von PCR-Produkten vor der Sequenzierung, ohne dass weitere Schritte zur Aufreinigung oder Trennung erforderlich sind.
Marke: Applied Biosystems™ 70996.1.KT
283.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
- Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern. | |
Kit | |
500 Reaktionen | |
PCR Product Pre-Sequencing Kit | |
Genetische Krankheiten |
PCR Product Pre-Sequencing Kit, 500 rxns, rekombinant, PCR-Aufreinigung, verwendet eine neuartige, enzymatische Aufreinigungsmethode zur Vorbehandlung von PCR-Produkten vor der Sequenzierung, ohne jegliche nachfolgende Aufreinigung oder Trennschritte | |
DNA-Aufreinigung | |
ExoSAP-IT™ | |
Rekombinant | |
Trockeneis |