Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, blue
Zur Sicherstellung der PCR-Leistung entwickelt, hergestellt und geprüft.
Marke: Thermo Scientific™ AB1400B
106.26 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit den meisten Thermocyclern und ABI-Plattformen, einschließlich Sequenzierern
- Keine Adapter erforderlich.
- Maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung.
- Ohne Adapter direkt kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern
- Blaue Farbe erleichtert die Probenverfolgung
- Das flache Plattendeck erleichtert Abdichtung und Handhabung
- Verfügbar als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
- Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
- Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Blau | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
25 plates |