Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, mit Halbrand, flaches Deck, schwarz
Kompatibel mit den meisten Thermocyclern und ABI-Plattformen, einschließlich Sequenzierern, keine Adapter erforderlich
Marke: Thermo Scientific™ AB1400K
118.22 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten, schwarz, mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft.
- Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen.
- Ohne Adapter direkt kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern
- Das flache Plattendeck erleichtert Abdichtung und Handhabung
- Verfügbar als SuperPlate mit vierfacher Steifigkeit für überragende Nutzung in Robotersystemen
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
- Schwarze Platten sind für die Fluoreszenzdetektion mit reduziertem Hintergrund optimiert
- Abgeschrägte Ecke bei A12
- PCR
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Schwarz | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
25 Platten |