Learn More
PCR-Marker
Die empfohlene Menge für die Beladung (5 μl) erzeugt Bänder mit hoher Auflösung für eine einfache Größenschätzung von PCR-Produkten. Thermo Scientific™ PCR-Marker werden in Gel-Ladepuffer geliefert.
Marke: Thermo Scientific J76710.&M
Includes: 6X-DNA-Ladepuffer (OXG) mit Orange G und Xylolcyanol FF
Beschreibung
- Mischung von 8 DNA-Banden von 50 bis zu 2000 bp
- Die empfohlene Menge für die Beladung beträgt 5 μl pro Gelspur
- 6X-DNA-Ladepuffer (OXG) mit Orange G und Xylolcyanol FF ist im Lieferumfang enthalten, um PCR-Proben für die Agarose-Gelelektrophorese vorzubereiten
- Tracking-Farbstoffe beeinträchtigen nicht die UV-Beleuchtung von Ethidiumbromid-gefärbten Gelen
- Fragmente: 2000 bp; 1500 bp; 1000 bp; 750 bp; 500 bp; 300 bp; 150 bp; 50 bp
Spezifikation
6X DNA-Ladepuffer (OXG) | |
6x Ladefarbe | |
Flüssig | |
4°C für die kurzfristige Verwendung oder−20° C für die langfristige Lagerung. |
Blau, Orange | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
250 μl |
RUO – Research Use Only