Learn More
Thermo Scientific™ PCR 8 x 8 Rotor mit Schraubdeckel
Steigern Sie Ihren Durchsatz, und beschleunigen Sie Forschungsarbeiten. Dieser Thermo Scientific™ PCR 8 x 8 Rotor mit Schraubdeckel bietet Platz für acht PCR-Streifen mit acht Plätzen oder 64 einzelne PCR-Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 75003489
Beschreibung
Verarbeiten Sie vier PCR_Streifen mit je acht Plätzen oder 32 einzelne PCR-Röhrchen mit dem Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor mit Schraubdeckel.
Spezifikationen:- Kapazität: 64 × 0,2 ml
- Max. Geschwindigkeit/RZB: 14.800 U/min/17.100 × g
Bestellinformationen:
Ersatzdeckel sind gesondert erhältlich. Bestellen Sie den Rotorkörper (75003489) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Für Ersatzdeckel bestellen Sie die Nummer 75003406. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific MicroCL 21/21R Mikrozentrifugenserie.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
PCR 8 x 8 Rotor mit Schraubdeckel | |
Rotor | |
17.100 × g | |
7,0 cm | |
6 mm | |
60° |
Technisches Polymer | |
64 x 0,2 ml | |
14.800 U/min | |
4,4 cm | |
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico und Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Zentrifugen | |
Nein |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.