Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Hergestellt aus Polypropylen, ohne Gleitmittel oder chemische Zusätze, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten. BrandTech™ PCR 12er-Gefäßstreifen sind autoklavierbar und RNase-, DNase- und DNA-frei. Das dünnwandige Design ermöglicht einen gleichmäßigen und präzisen Wärmetransfer und sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse. Mit oder ohne Deckel lieferbar und separat bestellbar.
Marke: BRAND™ 781282
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Produkte aus hochwertigem, nicht recyceltem Kunststoff gewährleisten in den meisten PCR-Anwendungsbereichen hervorragende, wiederholbare Ergebnisse und enthalten keinerlei Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten.- Die 12-fach-Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Deckel erhältlich. 12-fach-Deckel sind separat bestellbar.y
- Das dünnwandige Design ermöglicht einen gleichmäßigen und präzisen Wärmetransfer und sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Kompatibel mit den meisten -24, -32, -96 und -384-Well Thermoblöcken
- Erhältlich in praktischen Sets mit Deckeln.
Spezifikation
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Gelb | |
0.2 mL | |
125/Pk. |
Streifenplatte | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja |