Learn More
Gibco™ pcDNA™3.4 TOPO™ TA Cloning Kit
Wird in Suspensions-angepassten Zellen für die transiente Proteinexpression verwendet. Das Gibco™ pcDNA™™3.4 TOPO-Vektorkit ist ein konstitutiver Säugetier-Expressionsvektor, der dafür ausgelegt ist, außergewöhnlich hohe Transgenexpressionen zu erzielen.
Marke: Gibco™ A14697
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Wird als Geneticin™-selektierbares Expressionsplasmid zur Entwicklung stabiler Zelllinien verwendet
- Vollständiger Immediate-Early-Promoter des Humanen Cytomegalievirus (CMV) für hohe Genexpression in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
- WPRE (woodchuck posttranscriptional regulatory element – posttranskriptionales regulatorisches Element des Murmeltier-Hepatitisvirus) nach der Klonierungsstelle für eine verbesserte Transkriptexpression
- TOPO™ Klonierungsstelle für schnelle und effiziente (> 85 %) Klonierung von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- Neomycin-Resistenzgen zur Auswahl stabiler Zelllinien mit Geneticin™
- pUC-Ursprung für hohe Replikation und Erhaltung des Plasmids in E. coli
Specifications
Ampicillin (AMPR) | |
Konstitutiv | |
Transfektion | |
High-Copy-Plasmid | |
TA-Klonierungskit | |
Nicht markiert | |
pUC-Ursprung | |
NeoR | |
pcDNA |
Topo™-TA | |
Lagern Sie pcDNA™3.4-TOPO™-Vektor und alle Klonierungsreagenzien bei -20 °C. Lagern Sie One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli-Zellen bei -80 °C. |
|
Proteinproduktion, konstitutive Expression | |
TOPO™ | |
CMV | |
20μ g | |
Geneticin™ (G-418) | |
SV40-Promoter |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.