Learn More
Thermo Scientific™ PCC-Pfree™ Detergent Concentrate
Eine phosphatfreie Reinigungslösung auf Basis von Tensiden für viele Laboroberflächen und Glaswaren; eine Alternative für RBS pF in Europa.
Marke: Thermo Scientific™ 72290
Additional Details : Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ PCC-Pfree Waschmittelkonzentrat ist eine phosphatfreie Formulierung eines tensidbasierten Reinigungsmittels zur Verwendung auf vielen Laboroberflächen und Glaswaren; im Gegensatz zu RBS Waschmittel ist es in Europa erhältlich.
Thermo Scientific PCC-Pfree Waschmittelkonzentrat ist eine phosphatfreie Formulierung eines tensidbasierten Reinigungsmittels zur Verwendung auf vielen Laboroberflächen und Glaswaren; im Gegensatz zu RBS™ Waschmittel ist es in Europa erhältlich.
Das Reinigungsmittel ist eine alkalische Lösung aus anionischen und nichtionischen Tensiden. PCC-Pfree Reinigungsmittel ist stark genug, um biologische Rückstände aus Kunststoff und Glas zu entfernen, ist jedoch vollständig biologisch abbaubar und enthält keine Phosphate, die der Umwelt schaden können. Verwenden Sie eine 2%ige Lösung (v/v) für routinemäßige Waschanwendungen, oder weichen Sie sie in einer warmen 20%igen Lösung ein, um besonders hartnäckige trockene Rückstände zu entfernen.
Anwendungen umfassen das Entfernen von:
Coomassie-Blaufarbstoff aus Reagenzgläsern und Quarzküvetten
- Blut- oder Serumrückstände aus Glas- oder Kunststoffbechern und -kolben
- Farbstoffe auf Porzellanmörsern und -stößeln
- HIV-Virus auf Glaswaren, Tischplatten und Bodenbelägen
- Radioaktive Isotope auf Tischplatten und Instrumentenoberflächen
Produktspezifische Informationen:
Die vollständige Entfernung aller Verunreinigungen und Kontaminanten aus Glaswaren ist für die meisten Laboranwendungen unerlässlich. Viele Jahre lang wurden für viele Stoffe, die mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht von Glaswaren gereinigt werden konnten, ätzende Alkohol- und Chromsäurelösungen verwendet. Diese stark sauren oder stark basischen Reinigungsprodukte verringern die Lebensdauer von Glasgeräten und setzen den Anwender potenziellen Gefahren aus. Thermo Scientific PCC-54 und RBS 35™ Produkte sind dagegen leicht basische, biologisch abbaubare Tensidkonzentrate, die anionische und nichtionische Reinigungsmittel enthalten. Die Tenside reinigen, indem sie zwischen kontaminierenden Substanzen und den zu reinigenden Oberflächen eindringen. Glas-, Kunststoff-, Quarz-, Porzellan- und Eisenmetallgeräte können sicher und effektiv in einer 2%igen Lösung (v/v) der Konzentrate oder einer 0,2%igen Lösung (w/v) der Feststoffe gereinigt werden. PCC-54 und RBS™ Reiniger entfernen sowohl organische als auch anorganische Materialien und Metallionen von Laborgeräten. Die Reinigungsmittel werden vollständig abgespült, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Spezifikation
Flüssig | |
Phosphatfrei | |
3 l |
PCC-54™ | |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
Sicherheit und Handhabung
- PCC-Pfree Detergent Concentrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, Sodium carbonate, Sodium hypochlorite
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.