Learn More
Thermo Scientific PC Thickwall Tube
PC Thickwall Tube for micro-ultracentrifuge.
Marke: Thermo Scientific 75000610
648.90 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PC Thickwall tube, 25 mL x 10, for micro-ultracentrifuge
Spezifikation
Thickwall Tube | |
Centrifuges | |
10 x 25 mL |
Polycarbonat | |
Reusable | |
PC Thickwall Tube, 25 mL x 10, for micro-ultracentrifuge |