Learn More
Kartell™ PC-Sicherheitskiste
Aus Polycarbonat für Festigkeit, chemische Beständigkeit und Temperaturstabilität. Die Kartell™ PC Sicherheitskasten bietet ein hohes Maß an Sicherheit beim Transport antiblastischer Arzneimittel vom Vorbereitungszentrum zum Verabreichungsort.
Marke: Kartell™ 0056900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Transportröhrchen, Behälter, Fläschchen, Kunststoffbeutel und gebrauchsfertige Spritzen
- Luftdichte Abdeckung verfügt über eine hermetische Sicherheitsversiegelung aus Silikon, um den Einschluss von Flüssigkeiten oder Anti-Tumor-Medikamenten zu gewährleisten und gegen Auslaufen und/oder unbeabsichtigte Verschüttungen aus Flaschen oder Durchsickern aus Kunststoffbeuteln zu schützen
- 4 Sicherheitsschlösser verhindern ein ungewolltes Öffnen, wenn die Kiste fallengelassen wird
- Durch das glasklare Äußere kann der Inhalt vor dem Öffnen besehen werden
- Abgeschrägte Kanten und der speziell entwickelte Boden gewährleisten eine sichere, einfache und effiziente Reinigung
- Auf der Außenabdeckung befindet sich ein dauerhaft eingegossenes Biogefahrensymbol
- AISI 304-Griff aus Edelstahl für einen einfachen Transport
Spezifikation
Durchsichtig | |
CE-IVD | |
330 x 175 mm | |
180 mm | |
175 mm |
Polycarbonat | |
Deckel | |
330 x 175 x 180 mm | |
330 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ PC-Sicherheitskiste > Abmessungen (L x B x H):330 x 175 x 180mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur