Learn More
Gibco™ PBS, pH 7.2
Click to view available options
Menge:
500 ml
10 x 500 ml
missing translation for 'unitSize'
10 PCS
500 Milliliter
Description
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium.
Wir bieten viele Gibco™ PBS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ PBS-Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wird (70011-036). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Wir bieten viele Gibco™ PBS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ PBS-Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wird (70011-036). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) |
| Konzentration | 1 x |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| pH | 7,2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Enthält | Ohne Natriumpyruvat |
| Osmolalität | 280 bis 320 mOsm/kg |