Learn More
Emma Safety Footwear Patrick Vielseitige, flexible Arbeitsstiefel Größe XD
Verfügt über eine solide Stahlplatte in der Sohle mit elastischem Lederobermaterial.
147.00 CHF
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
---|---|
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Duo/HRO Außensohle |
Produkttyp | Vielseitige, flexible Arbeitsschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10295444
|
Emma Safety Footwear
MM73186647 |
47 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10327764
|
Emma Safety Footwear
MM73186644 |
44 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10431325
|
Emma Safety Footwear
MM73186643 |
43 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Obermaterial aus vollkörnigem Leder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Duo/HRO-Außensohle
Spezifikation
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
GripForce Duo/HRO Außensohle | |
Vielseitige, flexible Arbeitsschuhe |