Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Path Chek Heizbad
Click to view available options
Path Chek Heizbad
Beschreibung
Kompakte Bauweise, breiter Temperaturbereich und Mobilität Das Path-Chek™ Heizbad ist das perfekte Hilfsmittel für Laborinkubationen. Die einfachen Touchpad-Bedienelemente und das digitale Display ermöglichen eine zuverlässige Temperaturauswahl mit unerreichter Genauigkeit.
Der optionale 12-V-Adapter eignet sich perfekt für den Einsatz am Labortisch und erweitert den Nutzen des Path-Chek™ Heizbades auf den Feldeinsatz. Mit einer Breite von weniger als 4,3 Zoll ist das Path-Chek™ Heizbad der erste wirklich individuelle Blockinkubator.
- Kompaktes Design, passt auf jeden vollen Tisch
- Einfach zu bedienendes Touchpad und digitale Steuerung
- Integrierte Temperaturüberwachung in Echtzeit
- Digitaler Timer
- Komplettlösung – umfasst Heizblock
- Einzigartiges, maßgeschneidertes Konzept
- Zielgerichtet entwickelt, um die Ergebnisqualität und Genauigkeit von Path-Chek™ Produkten zu maximieren
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9 mL |
Kammermaterial | Kunststoff |
CO2-Sensortechnologie | Kein Sensor |
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Material | Kunststoff |
No. of Places | 15 |
Temperaturbereich (metrisch) | 5°bis 100 °C |
Typ | Blockinkubator |