Learn More
Kartell™ Pasteur-Pipette
Einwegpipette aus PE mit Saugball und Graduierungen
Marke: Kartell™ 8833600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
3.5 ml | |
LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) | |
23 | |
500 | |
150 mm |
Stiel: 5 mm | |
Unsteril | |
1 ml | |
1 ml |